Learn More
Corning™ Primaria™ Tissue Culture Flasks
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-176174 Alle ansehen Corning Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
50 mL
250 mL
Culture Area:
25 cm2
75 cm2
Closure Type:
Plug Seal
Vented
Neck Style:
Canted
Straight
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10196070
missing translation for 'mfr': Corning™ 353824
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Improves attachment, spreading and growth for many primary cells or cell lines. Corning™ Primaria™ Tissue Culture Flasks are suitable for growing cells that grow poorly on conventional, negatively charged, standard tissue culture surfaces—including tumor cells, endothelial cells and hepatocytes.
  • Unique nitrogen-containing tissue culture surface chemistry
  • Improves attachment, spreading, and growth for many primary cells or cell lines
  • Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
  • Stable, permanent surface modification
  • Optically clear
  • No special storage required
  • Samples from each lot of Corning Primaria products are analyzed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Bestellinformation
Smaller flasks packed 20 per sleeve in cases of 200 (08-772-45 in cases of 100); larger flasks packed five per sleeve in cases of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Closure Color Blue
Closure Material Phenolic
Capacity (Metric) 250 mL
Material Polystyrene
Neck Style Straight
No. per Case 100/Cs.
No. per Pack 5/Pk.
Shape Rectangular
Sterility Sterile
Bottom Shape Rectangular
Closure Type Plug Seal
Culture Area 75 cm2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt