Learn More
Copper shot, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
€ 42.41 - € 197.99
Chemical Identifiers
CAS 7440-50-8
Molecular Formula Cu
MDL Number MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15416595
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.22
100 g
€ 42.41
100g
11399718
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.36
500 g
€ 102.51
500g
11309728
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
044213.A3
2 kg
€ 197.99
2kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Show More
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'einecsNumber' : 231-159-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Copper shot, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato