Learn More
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems
Optimize system performance with Consumables for Thermo Scientific™ KingFisher™ mL Systems.
Marca:  Thermo Scientific™ 97002111
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 10715156
  • € 986.00 / Pack of 800
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The KingFisher mL instrument is designed for a maximum of 15 tube strips, which are compatible with the specially desinged tip comb.
  • One sample processing uses one tube strip containing five tubes.
  • One tip comb with five tips is used for processing five samples at a time.
The KingFisher mL instrument is designed for a maximum of 15 tube strips, which are compatible with the specially desinged tip comb.
  • One sample processing uses one tube strip containing five tubes.
  • One tip comb with five tips is used for processing five samples at a time.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
800 pieces
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Product Certifications
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number2130810 Certificate TypeCertificate of Analysis Date29/01/2025 Catalog Number97002111
Lot Number2408410 Certificate TypeCertificate of Compliance Date21/11/2024 Catalog Number97002111
Lot Number2424110 Certificate TypeCertificate of Compliance Date30/10/2024 Catalog Number97002111
Lot Number2413010 Certificate TypeCertificate of Compliance Date28/08/2024 Catalog Number97002111
Lot Number2333310 Certificate TypeCertificate of Compliance Date10/01/2024 Catalog Number97002111
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Consumables for KingFisher™ mL Systems > KingFisher mL tip comb, 800 pcs
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.