Learn More
SCAT Y-Connector
Product Code. p-7225784 Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 to 7 mm
9 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10252760
Brand: SCAT 107801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
SCAT™ connectors are available in the following versions:
  • Conical connectors
  • Y-connectors
  • Tube connectors
  • Capillary connectors
Specifikationer
Diameter (Metric) 3 mm
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
For Use With Tubing
For Use With (Application) HPLC/UHPLC Systems
Color Transparent
Product Type Y Connector
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.