Learn More
SCAT™ PTFE Capillary
Shop alle SCAT Europe produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diameter (Metric):
1.6 mm
2.3 mm
3.2 mm
Pakningsstørrelse:
3m
Beskrivelse
SCAT™ connectors are available in the following versions:
- Conical connectors
- Y-connectors
- Tube connectors
- Capillary connectors
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) | 1.6 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | PTFE |
| For Use With | Standard Capillaries |
| For Use With (Application) | HPLC/UHPLC Systems |
| Color | Transparent |
| Product Type | Capillary Connector |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion