Learn More
SCAT Y-Connector
Product Code. 10304180 Shop All SCAT Europe Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
11 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 to 7 mm
9 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 10304180
Brand: SCAT 107803
Only null left
Add to basket
Add to basket
Safe connection of tubes of different sizes: directly and without technical aids. For safe collection of liquid HPLC waste, and many other applications in the laboratory!
SCAT™ connectors are available in the following versions:
  • Conical connectors
  • Y-connectors
  • Tube connectors
  • Capillary connectors
Specifications
Diameter (Metric) 5 mm
Autoclavable Autoclavable
Material Polypropylene
For Use With Tubing
For Use With (Application) HPLC/UHPLC Systems
Color Transparent
Product Type Y Connector
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.