Learn More
Quickfit™ Single Cone with Long Tip
Product Code. 15547760
Click to view available options
Cone Size:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
7/16
Thickness (Metric) Wall:
1mm
1.5mm
1.8mm
2mm
2.3mm
2.5mm
Pakningsstørrelse:
Pack of 10
Pack of 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15547760
Brand: Quickfit CBB10UB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Allows cone to be joined to glass tubing
  • Useful for construction of stirrer guides
  • Unbadged and free from ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Long tip cones manufactured with minimum shank length of 90mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 10/Pk.
Item Description Dia. Shank: 8mm, Bore: 3mm
Type Single Cone with Long Tip
Cone Size 43027
Thickness (Metric) Wall 1mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.