Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensers acc. to Allihn With GL Threads
Product Code. 11526804
Click to view available options
Length (Metric) Jacket:
500 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 11526804
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05223514
Only null left
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Allihn condensers acc. to DIN 12581
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 threads (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Length (Metric) Jacket 500 mm
No. of Bulbs 10
Standard Taper Joint No NS 29/32
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato