Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Condenser
Click to view available options
Standard Taper Joint No:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Length (Metric):
160 mm
250 mm
400 mm
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Chemical resistance
- High temperature resistance
Spezifikation
Spezifikation
| Length (Metric) | 160 mm |
| Quantity | 1 Ea. |
| Standard Taper Joint No | NS 19/26 |
| Type | Condenser |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur