Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NH2 Polypropylene SPE Column
Produktkod. 10746332 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Bed Weight:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Column Capacity (Metric):
1 mL
3 mL
6 mL
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Pack of 30
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10746332
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 730626
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Resolve trace elements and lipids. Chromabond™ NH2 Polypropylene SPE Columns have an aminopropyl modified silica phase for SPE (solid phase extraction).
Features
  • Base material silica
  • Pore size 60 Å
  • Particle size 45 μm
  • Specific surface 500 m2/g
  • pH stability 2–8;
  • Aminopropyl phase
  • Carbon content 3.5 %,
  • Polar, weak anion exchanger
Application
  • Trace elements, lipids
Specifikationer
Base Material Silica
Carbon Load 3.5%
Column Capacity (Metric) 6 mL
Column Type SPE
Bed Weight 1 g
For Use With (Application) Solid Phase Extraction
Particle Size 45 μm
Sorbent Chromabond NH2
Type Solid Phase Extraction Column
Pore Size 60 Å
Surface Area (Metric) 500 m2/g
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.