Få mere at vide
CHRNA10 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 55291-1-AP-20UL
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16836785
  • € 145.00 / 20µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This antibody is specific to CHRNA10.
Ionotropic receptor with a probable role in the modulation of auditory stimuli. Agonist binding may induce an extensive change in conformation that affects all subunits and leads to opening of an ion-conducting channel across the plasma membrane. The channel is permeable to a range of divalent cations including calcium, the influx of which may activate a potassium current which hyperpolarizes the cell membrane. In the ear, this may lead to a reduction in basilar membrane motion, altering the activity of auditory nerve fibers and reducing the range of dynamic hearing. This may protect against acoustic trauma.
Tekniske data
Tekniske data
CHRNA10
Polyclonal
Unconjugated
CHRNA10
CHRNA10, NACHR alpha 10, NACHRA10
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
504186, 57053, 64574
-20°C
Liquid
Western Blot
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9GZZ6, Q9JLB5
Chrna10
Peptide
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.