Läs mer
Läs mer
Chloroform, CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%, Honeywell Riedel-de Haën™
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Packaging:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Pack of 4
Pack of 6
Beskrivning
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Specifikationer
Specifikationer
| Melting Point | -63°C (literature) |
| CAS Min % | ≥90.0000%, ≥0.1000% |
| CAS Max % | ≤100.0000%, <1.0000% |
| Density | 1.492 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Boiling Point | 60°C to 62°C |
| Quantity | 1 L |
| Packaging | Glass Bottle |
| Linear Formula | CHCl3 |
| UN Number | UN1888 |
| Beilstein | 1731042 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering