Learn More
Ansell™ ChemTek™ 38-520 Series Butyl Polymer Immersion Gloves
Product Code. 12639711 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Unit Size:
1 pair
Product Code. 12639711
Brand: Ansell™ 38520110
Only null left
Add to basket
Add to basket
Provides the best resistance to the most aggressive chemicals without compromising dexterity or comfort. ChemTekTM gloves are surprisingly flexible and provide excellent dexterity.
  • Smooth finish in black
  • Easy donning and good grip
  • Maximum protection from hazardous chemicals
  • Surprisingly flexible and provide excellent dexterity
  • Designed for comfort with a natural, curved ergonomic shape and soft feel
  • Absence of latex proteins means there's no risk of latex allergies
  • Ideal for the chemical industry, oil and petrol refining, printing industry, automotive industry, mining and aerospace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Back Material Butyl
Cuff Material Butyl
Applications Industrial
Coating Material Butyl Polymer
Color Black
Laboratory/Cleanroom Use Yes
Latex Free Yes
Material Butyl Polymer
Product Type Immersion Gloves
Size 11
Thickness (English) 20 mil
Thickness (Metric) 0.0268 in.
Glove Cuff Color Black
Glove Cuff Style Beaded/Rolled
Hem Color Black
Inspected for Medical Use Yes
Packaging Type Individually wrapped bags with insert
Quantity 1 Pair
Resistant To Highly chemical resistance
Series 38-520
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.