Learn More
mb2 Chair on Glides - Black Artificial Leather - Asynchronus Mecanism with Seat Translation
Chair on glides - Mid lift - Asynchronus mecanism with seat translation - black artificial leather upholstered
Marca: mb2 AT4CB2D1E3/SKNR
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Chair in artificial leather black
- Seat and back in black artificial leather upholstered
- Asynchronus mecanism, adjustable seat and backrest with seat translation
- Pneumatic cylinder mid
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Glides
Specifica
Contact Seat Chair | |
Yes | |
1 Ea. | |
14.94 kg | |
Yes | |
No | |
Yes | |
Medium Bench Height |
Black | |
Ergonomic | |
510 to 690 mm | |
No | |
Yes | |
No | |
Vinyl Upholstery |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
mb2 Chair on Glides - Black Artificial Leather - Asynchronus Mecanism with Seat Translation > Artificial Leather, Seat Translation
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto