Learn More
Cesium sulfate, 99.9% (metals basis)
Product Code. p-4407373
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11312508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014559.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions, which finds application in isopycnic centrifugation especially for DNA purification and recovery. It acts as a catalyst for sulfur dioxide oxidation with vanadium or vanadium pentoxide. Further, it acts as a metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-54-9
Molecular Formula Cs2O4S
Molecular Weight (g/mol) 361.87
MDL Number MFCD00010959
InChI Key FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Melting Point 1010°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.99% (Metal basis)
Solubility Information Soluble in water. Insoluble in ethanol and acetone.
IUPAC Name dicaesium(1+) sulfate
Formula Weight 361.87
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White powder
Density 4.243
Chemical Name or Material Cesium sulfate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado