Learn More
Certified Reference Material Density Standard, Diesel, UKAS ISO 17034 Certified 250mL (nominal value: 0.84238 g/mL at 15°C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15441850
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mL
missing translation for 'unitSize'
250mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15441850
missing translation for 'mfr': Paragon Scientific CRMUDEGO
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Density Certified Reference Materials are for the verification of laboratory instruments used in testing petroleum and derivative products for Density according to ASTM D4052. Alternative test methods are IP 365 and ISO 12185.
  • Fully certified in accordance with ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Highest level of accreditation guarantee, providing the most credible certified data currently available world-wide
  • Low levels of uncertainty achieves maximum accuracy of data
  • All data generated exclusively by UKAS ISO 17025 accredited laboratories
  • Fully traceable to international standards
  • Supplied in tamper evident UN compliant security pack
  • 12 month shelf life
  • Available from stock for immediate dispatch
  • Manufactured in the United Kingdom
Spezifikation
UN Number UN 1202
Quantity 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CRMU-DEGO
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
  • Flammable liquid Category 3
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Aspiration toxicity Category 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H304-May be fatal if swallowed and enters airways.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H411-Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P330-Rinse mouth.
  • P331-Do NOT induce vomiting.
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt