Learn More
OHAUS™ Centrifuge Rack
Código de producto. 16682774 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Capacity:
14 x 15 mL
17 x 15 mL
175/225 mL
18 x 15 mL
18 x 4/10 mL
21 x 10 mL
250 mL
27 x 1.8/7 mL
3 x 100 mL
32 x 7 mL
38 x 1.1/1.4 mL
5 x 50 mL
500 mL
7 x 50 mL
8 x 30 mL
Description:
FA x2
FAw/R x2
FB x2 V1
RB x2
Sar x2
Vac/Sar x2
Tamaño de la unidad:
Pack of 2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16682774
Marca: OHAUS™ 30553136
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Adapter accessory for Centrifuge Multi FC5916R and Centrifuge Multi FC5916
  • Adapter for centrifuges:
    • Centrifuge Multi FC5916R
    • Centrifuge Multi FC5916
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacity 21 x 10 mL
For Use With (Equipment) Centrifuge Multi FC5916R and Centrifuge Multi FC5916
Bore Size (Metric) Depth 16 mm
Description RB x2
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado