Learn More
Biodesign™ Cellulose Dialysis Tubing Strips
Produktkod. 12737486
Klicka för att se tillgängliga alternativ
MWCO:
14 kDa
3.5 kDa
8 kDa
Capacity (Metric):
0.32 mL/cm
1.32 mL/cm
1.91 mL/cm
19.13 mL/cm
3.57 mL/cm
6.45 mL/cm
Förpackningsstorlek:
Pack of 50
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12737486
Brand: Biodesign™ D112
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Suitable for all types of laboratory dialysis including desalting, compound separation and binding studies.
  • Seamless, thin, transparent dialysis tubing manufactured from the highest purity cellulose
  • Just wet in distilled water and use
  • Available in 305mm strips
  • Specially purified for life science research
  • Supplied in an airtight, moisture-proof container for maximum shelf life
  • Available in 14000Da, 8000Da, and 3500Da molecular weight cut offs
Specifikationer
Product Type Dialysis Tubing Strips
MWCO 8 kDa
Material Cellulose
Diameter (Metric) 15.5 mm
Length (Metric) 30.5 m
Capacity (Metric) 1.91 mL/cm
Color Transparent
Quantity 1 Each
For Use With (Application) For life sciences research
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.