Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes in Tube Packs
Product Code. 16314056 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Color:
Beige
Blue
Gray
Green
Lavender
Light Green
Lilac
Orange
Pink
Tan
White
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Pack of 750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16314056
missing translation for 'mfr': Epredia™ B851729BE
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Slotted Cassettes are ideal for routine tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a front edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
Printing
  • Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
  • Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
  • Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
  • Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
  • Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
  • Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Pore Style Slots
Closure Included Yes
Quantity 750/Cs.
Closure Type Separate Lid, Front Hinge
PrintMate Compatible Yes
Color Beige
For Use With (Equipment) For Use With PrintMate™ Printers
Product Type Cassette II Biopsy Cassette
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt