Learn More
Calcium metaborate, 99.992% (metals basis)
Product Code. 11332088
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Product Code. 11332088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012988.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13701-64-9
Molecular Formula B2CaO4
Molecular Weight (g/mol) 125.694
MDL Number MFCD00049397
InChI Key ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
IUPAC Name calcium;oxido(oxo)borane
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Specifica
Color White
Physical Form Powder
Quantity 25 g
Linear Formula Ca(BO2)2
Formula Weight 125.7
Percent Purity 99.992%
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Calcium metaborate
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato