Learn More
BRAND™ Reagent Reservoirs
Shop All Brand Products
Click to view available options
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Packaging:
40 Bags of 5
Individually Wrapped
Packs of 10
Unit Size:
Pack of 10
Pack of 100
Pack of 200
Beschreibung
- Heavy-gauge polypropylene
- Suitable for all 8- and 12-channel pipetters
- Autoclavable
- Non-sterile version includes lid
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Transparent |
| Capacity (Metric) | 60 mL |
| Material | Polypropylene |
| Sterility | Sterile |
| Type | Reagent Reservoir |
| For Use With (Application) | For use with multichannel pipets. Without lid. |
| Packaging | Individually Wrapped |
| Quantity | 100/Pk. |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Channels | 1 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur