Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-427) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Product Code. 11972772
Click to view available options
Color:
Black, White, Clear
Black, Yellow
Size (Metric):
12.7 x 19.050 mm
12.7 x 25.4 mm
12.7 x 31.75 mm
12.7 x 38.1 mm
19.050 x 25.4 mm
19.050 x 38.1 mm
25.4 x 101.6 mm
25.4 x 19.050 mm
25.4 x 25.4 mm
25.4 x 31.750 mm
25.4 x 38.1 mm
25.4 x 63.5 mm
Size (English):
0.5 x 0.75 in.
0.5 x 1 in.
0.5 x 1.25 in.
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1 in.
0.75 x 1.5 in.
1 x 0.75 in.
1 x 1 in.
1 x 1.25 in.
1 x 1.5 in.
1 x 2.5 in.
1 x 4 in.
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11972772
Marke: Brady™ 143252
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designed to adhere to highly curved surfaces, wires and cables
  • Feature printable zone in white or yellow
  • Transparent, non printable area wraps around wires and cables for laminating printed texts
  • Offers resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Available in various sizes
Spezifikation
Certifications/Compliance UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sel
Description BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Black, White, Clear
Finish Matte
Material Self-laminating Vinyl (B-427)
Product Type Label Maker Cartridge
For Use With (Equipment) BMP™51,BMP™53,BMP™41 Printers
Labels per Row 1
Quantity 1 Ea. (360 labels)
Shape Rectangle
Size (English) 0.5 x 0.75 in.
Size (Metric) 12.7 x 19.050 mm
Temperature Range (Metric) -70°C to +70°C
Thickness (Metric) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 19.05 x 12.70 mm
Width (English) 0.5 in.
Width (Metric) 12.70 mm
Height (English) 0.75 in.
Height (Metric) 19.050 mm
Height (Metric) Printable Area 9.53 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt