Läs mer
Fisherbrand™ Borosilicate Glass Squat Form Heavy Duty Beakers
Produktkod. p-6771151 Handla allt Fisherbrand Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Capacity (Metric):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
Förpackningsstorlek:
Pack of 10
Pack of 4
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15446123
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Feature heavy wall construction for increased mechanical strength. Fisherbrand™ Borosilicate Glass Squat Form Heavy Duty Beakers are made of full 3.3 expansion borosilicate glass and feature an 'easy pour' spout.
  • Heavy wall construction for increased mechanical strength
  • Full 3.3 expansion borosilicate glass
  • Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
  • Graduated in white ceramic marking area
  • Uniform wall thickness for optimm optical clarity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (Metric) 150 mL
Material Borosilicate Glass
Includes Spout
Quantity 10
Type Beaker
Graduated Yes
Scale White Ceramic Scale
Style Squat Form
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.