Learn More
Kimble Chase™ Borosilicate Glass Shell Vials
Product Code. p-8003560
Click to view available options
Capacity (Metric):
2 mL
16 mL
Unit Size:
Pack of 144
Pack of 1440
Pack of 576
Product Code. 11873133
Brand: Kimble Chase™ 6093112
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Use Kimble™ Borosilicate Glass Shell Vials for storage of dry contents.
  • Straight-sided
  • Clear N-51A borosilicate glass
  • Without caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Clear
Capacity (Metric) 2 mL
Material Borosilicate Glass
For Use With (Application) Ideal for Storing Dry Products
Height (Metric) 35 mm
Type Shell Vial
Graduated Yes
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.