Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Volumetric Flasks, Class A, with Certificate
Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
25 mL
50 mL
200 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Includes with glass stopper with dripping tip
- Contrast blue enamel print on transparent flasks ensures optimum combination of resistance and readability
- Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
- Available in transparent and amber colors
- Made of low expansion coefficient, chemically resistant borosilicate 3.3 glass
- Delivered with individual USP conformity certificate
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | USP |
| Color | Transparent |
| Capacity (Metric) | 2000 mL |
| Material | Glass |
| Class | A |
| Closure Size | NS 29/32 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur