Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Borosilicate Glass Class A USP Volumetric Flask, with Certificate
Product Code. 15821198 Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 15821198
Brand: BRAND™ 956948
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from Class A Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards. Includes polypropylene stopper. DE-M Marking provides easy volume check. Delivered with individual USP conformity certificate.
  • Manufactured from Class A Borosilicate Glass.
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Polypropylene stopper included.
  • DE-M Marking provides easy volume check.
  • Calibrated to contain. (TC, In)
  • Delivered with individual USP conformity certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Calibration Calibrated To Contain
Certifications/Compliance DIN EN ISO 1042, USP batch certificate, USP individual certificate upon request
Closure Material Polypropylene
Color Clear
Capacity (Metric) 50 mL
Material Borosilicate Glass
Limit of Error ±0.03 mL
No. per Case 2 Piece
Class A
Closure Size 10/19
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt