Learn More
Bismuth aluminum oxide hydrate, 95.5%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1kg
250g
50g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Physical Form | Powder |
| Quantity | 250 g |
| Solubility Information | Insoluble in water; Soluble in nitric acid; Typical tap density 0;69g/cm3 |
| Formula Weight | 771.84 (Anhydrous) |
| Percent Purity | 95.5% |
| Chemical Name or Material | Bismuth aluminum oxide hydrate |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur