Learn More
Beschreibung
- Ultrasonically bonded seams covered with protective tape
- ISO 9001:2008 certification
- Sterilized with gamma irradiation
Spezifikation
Spezifikation
Size | Standard |
Product Type | Controlled Environment Sleeve |
Material | Double Laminate Microporous Fabric |
Sterility | Sterile |
Seam Type | Ultrasonically Bonded with Protective Tape |
Model | BCSC |
For Use With (Application) | Chemotherapy Protective |
Certifications/Compliance | ISO 9001:2015 |
Certifications/Compliance (Europe) | (EU)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2 |
Videos
-
Nitritex Bioclean chemotherapy range
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfĂĽllen.
Name des Produkts
Nitritex™ Chemo Protective Sterile Sleeve Covers >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur