Learn More
Koettermann™ Bench with Wheels
Product Code. 15508585
Click to view available options
:
Height: 420mm
Product Code. 15508585
Brand: Koettermann™ 94500003
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Koettermann™ Bench with Wheels is mobile and suitable for laboratory conditions.
  • Mobile bench
  • Wheels
Tekniske data
Product Type Mobile Bench
Color Gray
Height (Metric) 420 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.