Learn More
Bel-Art™ Cryo-Safe™ Microcentrifuge Tube and Cryogenic Vial Coolers
Benchtop-sized coolers for microcentrifuge tubes or cryogenic vials.
€ 154.55 - € 296.00
Specifications
Material Polycarbonate
View More Specs
Products 4
Product Code Brand Holds Dimensions (L x W x H) Color Weight (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Holds Dimensions (L x W x H) Color Weight (Metric) Price Quantity & Availability  
11784124
View Documents
Bel-Art™
F18846-0000
12 (0.5 or 1.5mL tube in individual wells below 0°C for 2.5 Hours) 5.75 x 4 x 3.75 in. (14.5 x 10.0 x 9.5 cm) Clear, Red 0.7 kg
€ 159.16
Each
Estimated Shipment: 21-02-2025
to see stock.
Add to basket
10258143
View Documents
Bel-Art™
F18846-2020
32 (0.5 to 2mL centrifuge tube in separate wells below -15°C for 1.5 Hours) 9.5 x 3.19 x 5.7 in. (24.3 x 15.7 x 14.6 cm) White, Yellow 2 kg
€ 278.00
Each
In Stock
to see stock.
Edge
Add to basket
11717974
missing translation for 'viewDocuments'
Bel-Art™
F18846-1000
12 (15mL tube or vials in individual wells below 0°C for up to 3 Hours) 7.75 x 5.5 x 7.5 in. (19.7 x 14 x 19.7 cm) Clear, Red 1.6 kg
€ 154.55
Each
Estimated Shipment: 05-02-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
11794124
missing translation for 'viewDocuments'
Bel-Art™
F18846-2000
32 (0.5 or 1.5mL centrifuge tube in separate wells below 0°C for 3 Hours) 9.5 x 3.19 x 5.7 in. (24.3 x 15.7 x 14.6 cm) Gray, Red 2 kg
€ 296.00
Each
Estimated Shipment: 07-02-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For use with microcentrifuge tubes or cryogenic vials.
  • Body of cooler filled with a nontoxic gel that does not contact the contents of the cooler
  • Excellent for safe transport of temperature sensitive tubes
  • Polycarbonate body and lid is easy to clean
  • Stackable design with rubber feet to prevent sliding
  • Mini Coolers feature molded-in side handles, Junior and Maxi Coolers have fold down wire carrying handle that helps retain lid
  • Use the included insert to hold 0.5ml microcentrifuge tubes
  • Store -15°C coolers at -15°C for 24 hours prior to use
  • Store 0°C coolers at -20°C for a few hours prior to use
  • Store -20°C coolers at -20°C for 24 hours prior to use
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonate
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt