Learn More
BD Horizon™ PE-CF594 Annexin V
Click to view available options
Quantity:
50 Tests
Pakningsstørrelse:
Each
Tekniske data
Tekniske data
| For Use With (Application) | Flow Cytometry |
| Quantity | 50 Tests |
| Color | PE-CF594 |
| Content And Storage | Store undiluted at 4°C |
| Form | Buffered Solution |
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion