Learn More
BD GasPak™ EZ Gas Generating Systems Incubation Containers
Product Code. p-4902079
Click to view available options
Holds:
Petri Dishes (15 to 18)
Petri Dishes (30 to 33)
Size:
Large
Standard
Unit Size:
Each
Product Code. 10118924
Brand: BD 260671
Only null left
Add to basket
Add to basket
Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of a wide range of bacteria. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems Incubation Containers are multi-use systems able to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic, or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
Produce atmospheres suitable to support the primary isolation and cultivation of a wide range of bacteria. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems Incubation Containers are multi-use systems able to support the primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic, or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets inside multi-use incubation containers.
  • Non-breakable, chemical resistant containers
  • Removable Petri dish racks are available (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type EZ Incubation Container
Closure Type Easy close latches
Content And Storage 2°C to 25°C
Disposable Reusable
Format Complete Box
For Use With (Application) Primary isolation and cultivation of anaerobic, microaerophilic or capnophilic bacteria by use of gas generating sachets
Holds Petri Dishes (15 to 18)
Product Line GasPak
Quantity Each
Size Standard
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt