Learn More
Barium carbonate, tech.
Artikelnummer. 11385797
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
Packungsgröße:
100g
10kg
2kg
500g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11385797
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043478.A3
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Used in the manufacture of glass, brick, clay products, barium chemicals, barium ferrites, and production of photographic papers | CAS: 513-77-9 | CBaO3 | 197.34 g/mol
Used in the manufacture of glass, brick, clay products, barium chemicals, barium ferrites, and production of photographic papers.Barium carbonate has been used as brine purification chemical in the chloro-alkali industry and as an ingredient in rat poisons and enamels. Barium carbonate is used in photographic paper manufacturing. The chemical is used to produce the barium sulphate which gives the photographic paper its flat white appearance. Practiced in the manufacture of barium ferrites and also in the manufacture of television picture tubes. Barium carbonate is an additive in oil-well drilling muds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-77-9
Molecular Formula CBaO3
Molecular Weight (g/mol) 197.34
MDL Number MFCD00003448
InChI Key AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium carbonate, carbonic acid, barium salt 1:1, barium carbonate 1:1, barium monocarbonate, carbonic acid, barium salt, pigment white 10, caswell no. 069, witherite, ci pigment white 10, bw-p
PubChem CID 10563
SMILES [Ba++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Boiling Point (decomposition)
Melting Point 811°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 2 kg
Solubility Information Almost insoluble in water. Soluble in NH4Cl solution,dilute HCl,HNO3,acetic acid. Insoluble in most alkalies.Soluble in most acids,with the exception of sulfuric acid. It is insoluble in water and ethanol.
IUPAC Name barium(2+) carbonate
Formula Weight 197.35
Odor Odorless
Density 4.43
Chemical Name or Material Barium carbonate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt