Learn More
Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms with Te-MO 96 Multichannel Arm
GREENER_CHOICE
Product Code. 10654844 Shop All MBP Molecular BioProducts Products
Click to view available options
Volume (Metric):
50 μL
80 μL
100 μL
150 μL
200 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Fit for Purpose:
Certified Quality
Sterile
Sterile and PCR Ready
Unit Size:
Pack of 4800
Product Code. 10654844
Brand: Thermo Scientific™ 907262
Only null left
Add to basket
Add to basket
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency.
Increase pipetting performance with Thermo Scientific™ Automation Tips for Tecan™ Liquid Handling Platforms, which undergo a rigorous 15-point quality control program to ensure consistency. Their superior tip straightness and a low coefficient of variation provide accurate and precise performance. Compatible with: Tecan Te-MO, Aquarius and Freedom EVO with Te-MO 96 head.
  • Available nonsterile with-or-without Thermo Scientific™ ART™ filter technology
  • Available in filtered, low retention or extended length for increased volume to reach into deep well plates
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Fully conductive providing increased pipetting performance
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (Metric) 100 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Format Rack
Tip Style Low Retention, Extended Length
For Use With (Equipment) Tecan Aquarius, Tecan TeMo
Product Line Tecan
Fit for Purpose Certified Quality
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt