Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Gel Loading Pipette Tips
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Marke:  Thermo Scientific™ 2155P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15565534
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Gel Loading Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications.
Features:
  • Sterile tips are certified free from RNase, DNase and pyrogen
  • Available in sterile, nonsterile and in various packaging options
  • Manufactured according to the industry's highest quality standard
  • Gel loading for loading acrylamide or agarose gels
SoftFit™ pipette tips provide precise and consistent pipetteting with multichannel pipettes
Ergonomic pipette tips are designed for Gilson pipetteman™ pipettes and Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ART Gel 20P, Filtered, Sterile, Lift-off Lid Rack
Filtered
ART Gel 20P
7.09cm
Lift-off Lid Rack
Universal Fit
Sterile & PCR Ready
20 μL
Sterile
2.79 in.
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free
Gel Loading
ART
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt