Learn More
Emma Safety Footwear Anouk Safety Shoes
Product Code. 15895177
Click to view available options
Size:
35
36
37
38
39
40
41
42
Unit Size:
1 pair
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15895177
missing translation for 'mfr': Emma Safety Footwear MM94651638
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
An attractive, feminine shoe that's supremely comfortable regardless of how hard the floor is. Unique SmartTecAir™ technology removes moisture and perspiration instantly. Anatomically designed and sculpted to the foot, the low profile shoe offers ESD certification and anti-fatigue properties.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Microfiber construction
  • GripForce™ Easy Twist
  • ESD Certified
  • Chrome-free lining
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver for drier, fresher feet
  • Sanitized
Specifica
Certifications/Compliance EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Closure Type Laces
Color Black
Design Anouk
Liner Material Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Material Microfiber
Size 38
Toe Material Steel
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato