Läs mer
Läs mer
Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10/Pk.
25/Pk.
5/Pk.
Length (Metric):
8 cm
10 cm
10.2 cm
16 cm
20 cm
60 cm
Width (Metric):
9 cm
10 cm
13.3 cm
14 cm
20 cm
30 cm
Pore Size:
0.1 μm
0.2 μm
0.45 μm
Förpackningsstorlek
10 sheets
25 sheets
5 sheets
Beskrivning
Use for Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods. Cytiva Amersham™ Protran™ NC Nitrocellulose Membranes: Sheets offer excellent sensitivity, resolution, and low background.
Individual sheets.
- 100% pure nitrocellulose
- High affinity for proteins
- Blocking ability
- Compatible with a range of detection methods, including chemiluminescent, chromogenic, and fluorescent
Specifikationer
Specifikationer
| Length (Metric) | 16 cm |
| Width (Metric) | 14 cm |
| For Use With (Application) | Western blots, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods |
| Quantity | 25/Pk. |
| Format | Sheet |
| Pore Size | 0.45 μm |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Warning
- Flammable solid Category 2
- H228-Flammable solid.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering