Learn More
Invitrogen™ SSC (20X), RNase-free
Artikelnummer. 10239544
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1L
4 x 1 L
Packungsgröße:
4 L
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10239544
Marke: Invitrogen™ AM9770
Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Molecular biology grade, Invitrogen 20X SSC solution is supplied in one bottle containing 1 L. The buffer is certified RNase-free, economical, and ready-to-use.
Molecular biology grade, Invitrogen 20X SSC solution is supplied in one bottle containing 1 L. The buffer is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. Due to the ubiquitous presence of RNases, manufacturing products for use with RNA is especially challenging. Invitrogen™'s nuclease-free reagents and buffers are manufactured in facilities specifically designed to prevent the introduction of nucleases. Highly sensitive RNase assays are performed at several different stages of the manufacturing process to ensure the highest quality. These reagents are rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Bestellinformation
Shipping Condition: Room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store at room temperature.
Concentration 20X
Packaging Type Bottle
Product Line Ambion
Quantity 500 mL
Shipping Condition Room Temperature
Form Liquid
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt