Learn More
Welch™ Aluminum KF Inner Centering with Buna N O-ring
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric) Outside:
16 mm
25 mm
40 mm
Förpackningsstorlek
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) Outside | 25 mm |
| For Use With | Separator 25 DN |
| Material | Aluminum |
| Quantity | 1 Each |
| Type | KF Inner Centering |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering