Learn More
Al-23 Protective Tube, One End Closed, O.D.: 20mm, I.D.: 15mm, Wall.: 2.5mm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
200 mm
270 mm
375 mm
530 mm
740 mm
1030 mm
1430 mm
2030 mm
Unit Size:
1030mm
1430mm
200mm
2030mm
270mm
375mm
530mm
740mm
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Al-23 Protective Tube |
| Name Note | One end closed |
| Quantity | 740 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur