Learn More
Al-23 Protective Tube, One End Closed, O.D.: 12mm, I.D.: 8mm, Wall.: 2mm, Thermo Scientific™
Product Code. 11332688
Click to view available options
Quantity:
200 mm
270 mm
375 mm
530 mm
740 mm
1030 mm
1460 mm
2030 mm
Unit Size:
1030mm
1460mm
200mm
2030mm
270mm
375mm
530mm
740mm
Product Code. 11332688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 030048.EQ
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemical Name or Material Al-23 Protective Tube
Name Note One end closed
Quantity 1030 mm
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt