Learn More
Al-23 Multibore Insulating Tube, O. D.: 6mm, Two 1.5mm Bores, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
205 mm
275 mm
380 mm
560 mm
770 mm
1060 mm
1460 mm
2060 mm
Packungsgröße:
1060mm
1460mm
205mm
2060mm
275mm
380mm
560mm
770mm
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Al-23 Multibore Insulating Tube |
| Name Note | Two bores |
| Quantity | 275 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur