Learn More
Eppendorf™ Adapter S-4x Universal Rotor Large
Artikelnummer. 15798399 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Capacity:
1 x 250 Conical Bottle
24 x 14 mL Round Bottom Tubes
28 x 9 mL Round Bottom Tubes
3 x Micro-fluidic Cards
7 x 50 mL Conical, Skirted Tubes
92 x 1.5/2.0 Microtubes
Packungsgröße:
Each
Pack of 2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15798399
Marke: Eppendorf™ 5920748009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Facilitates the use of specific sizes, shapes, and numbers of vessels in rotor buckets for S-4xUniversal-Large rotor.
  • Suitable for S-4xUniversal-Large rotor buckets
  • Accommodates selected array of tubes, bottles, or cards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tube Type Conical, Skirted
Capacity 7 x 50 mL Conical, Skirted Tubes
Max. Tube Diameter 31 mm
Max. Tube Length 141 mm
For Use With (Equipment) S-4xUniversal-Large
Vessels per Adapter 7
No. of Places 7
No. per Pack 2/Pk.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt