Learn More
Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes
Product Code. 10632863
Click to view available options
Volume (Metric):
1 μL
5 μL
10 μL
15 μL
20 μL
25 μL
40 μL
50 μL
60 μL
70 μL
75 μL
80 μL
90 μL
100 μL
120 μL
150 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
500 μL
600 μL
700 μL
750 μL
800 μL
900 μL
1000 μL
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10632863
Marca: Socorex™ 815.0150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Slim and precise micropipettes set at a fixed volume for easy dose repetition. Socorex™ Acura™ Manual 815 Fixed Volume Micropipettes are easy to handle and have a soft plunger stroke.
  • Air-displacement fixed-volume pipette.
    • Exceptional, user-friendly ergonomics.
    • Justip™ adjustable tip ejector fitting most tips.
    • Shock, UV-light and autoclaving resistance.
    • Ultra-soft plunger stroke.
    • Available in a variety of volume models.
Especificaciones
Accuracy <±0.7%
Certifications/Compliance ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS, CE IVD Directive 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices).
Autoclavable Autoclavable
Color White
Material Polycarbonate
Model 815
Type Micropipette
Volume (Metric) 150 μL
Precision <0.3%
Quantity 1 Each
Warranty 36 Months
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado