Learn More
Acetic Acid Glacial, for Trace Metal Analysis, Primar Plus™, Fisher Chemical™
Product Code. p-7072768 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek
1 L
2.5 L
500mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10120273
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical A/0411/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Kemiske identifikatorer
CAS 64-19-7
Molecular Formula C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
MDL Number MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name acetic acid
SMILES CC(O)=O
Tekniske data
pH 2.5
Melting Point 16°C
Boiling Point 117°C
Color Colorless
Formula Weight 60.05g/mol
Quantity 500 mL
Packaging HDPE plastic bottle
Physical Form Liquid
Vapor Density 2.1
Vapor Pressure 1.52kPa at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic Acid
Signalord
  • Danger
Farekategori
  • Flammable liquid Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Faresætning
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Sikkerhedssætning
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.