Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Heating Shaking Baths
Product Code. 15228884 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Tube Size:
0.2mL
0.5mL
12mm diameter
13mm diameter
15mL
50mL
Förpackningsstorlek
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15228884
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 88880126
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Use Thermo Scientific Accessories for Digital Shaking Baths to optimize flexibility and performance.
Use Thermo Scientific Accessories for Digital Heating Shaking Baths to optimize flexibility and performance.
  • Warranty: 2 years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacity (Metric) 0.5 mL
For Use With (Equipment) Heating/Cooling Bath
Lighting LED
No. of Places 48
Type Block Set with Cover
Tube Size 0.5mL
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.