Learn More
Epredia™ Accessories for all Richard-Allan Scientific™ Cryostat Models, Flat Cryostat Brush, 10mm
Product Code. 12083079 Shop All Epredia Products
Click to view available options
Product Type:
Cryo-molds, 10mm
Cryo-molds, 15mm
Cryo-molds, 22mm
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12083079
Marke: Epredia™ 570380
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Support and expand the functionality of Richard-Allan Scientific™ Cryostat Models with Accessories for all Richard-Allan Scientific Cryostat Models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Product Type Cryo-molds, 15mm
For Use With (Equipment) Epredia Cryostats
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt