Learn More
Tuttnauer 65L Benchtop Autoclave
The 65L Benchtop Autoclave has an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
Marke:  Tuttnauer 3850EAP-D
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17811087
  • € 15695.00 / Each
Estimated Shipment: 06-06-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
EL - D Line models:
Tuttnauer benchtop laboratory autoclaves are front loading autoclaves available in chamber sizes from 28 to 160 liters. EL models have an advanced multi-color control panel and a chamber made of 316L stainless steel. Tuttnauer laboratory autoclaves have been designed to provide high quality repeatable performance and accountability for a wide range of applications used in modern laboratories.
  • Each model has a number of optional added-value features which can be configured for fast cooling, efficient drying, biohazard and waste sterilization, Fo control, and more.
  • Benchtop lab autoclaves are designed to save space on your laboratory workbench.
Spezifikation
Spezifikation
14.3 gal.
50 cm
20 in.
30.6 in.
3850EAP-D
221°F to 279°F
Drying (Not Vacuum)
Non-sterile
65 L
15.2 in.
38 cm
765 mm
Benchtop Autoclave
105°C to 137°C
316L Stainless Steel
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Tuttnauer 65L Benchtop Autoclave > 65L Benchtop Autoclave; Model: 3850EAP-D; Features: Drying (Not Vacuum)
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt