Learn More
5-Bromoindole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11409826
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10075-50-0
Molecular Formula C8H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 196.05
MDL Number MFCD00005670
InChI Key VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
IUPAC Name 5-bromo-1H-indole
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Specifica
Melting Point 89°C to 92°C
Odor Odorless
Quantity 5 g
Beilstein 112877
Formula Weight 196.05
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material 5-Bromoindole
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato