Learn More
4-Bromo-N-methylaniline, 97%
Codice prodotto. p-3212028 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10791334
Marca: Thermo Scientific Acros 383200010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6911-87-1 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6911-87-1
Molecular Formula C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.05
MDL Number MFCD03030391
InChI Key AYVPVDWQZAAZCM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2757052
IUPAC Name 4-bromo-N-methylaniline
SMILES CNC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Color Brown-Purple to Colorless
Boiling Point 123°C to 125°C (7.0 mmHg)
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula BrC6H4NHCH3
Refractive Index 1.6120 to 1.614
Quantity 1 g
Synonym 4-bromo-n-methylbenzenamine, benzenamine, 4-bromo-n-methyl, n-methyl-4-bromoaniline, benzenamine,4-bromo-n-methyl, 4bromo-n-methylaniline, 4-bromo-n-methyl-aniline, n-methyl-4-bromo-aniline, acmc-1cfc7, 4-bromanyl-n-methyl-aniline, 4-bromo-phenyl-methyl-amine
Formula Weight 186.05
Percent Purity 97%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material 4-Bromo-N-methylaniline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-N-methylaniline
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H302-Harmful if swallowed.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato